VACUUM JOINT PRECELLYS EVO TOUCH 1 * 2 items
Catalog # BERTP000806PEVT0A0
Supplier: Bertin Instruments
New Product
VACUUM JOINT PRECELLYS EVO TOUCH 1 * 2 items
Catalog # BERTP000806PEVT0A0
Supplier: Bertin Instruments
New Product
Frequently Bought Together
Acétone ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Mini vortex mixer
Supplier: VWR Collection
Accessoires pour accu-jet® pro
Supplier: Brand
Acétonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Accessories for electronic dispensers, Multipette E3/E3x
Supplier: EPPENDORF
VWR®, Accessoires pour pipettes mécaniques
Supplier: VWR Collection
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Screw Neck Vials ND24
Supplier: VWR Collection
Accessories for pipetus® / pipetus®-standard / pipetus®-junior
Supplier: HIRSCHMANN
Propanol-2 ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Acétone ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
Supplier: VWR Collection