MOUSE APOLIPOPROTEIN CIII ELISA KIT 1 * 96 Tests
ANTIA319391-96
New Product
Frequently Bought Together
VWR®, Tubes à centrifuger, exempts de métal, avec bouchons à vis
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, graduées
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, Gamme Standard
: VWR Collection
VWR®, Sacs d’homogénéisation
: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique, avec bouchon à vis plat
: VWR Collection
VWR®, Microtubes à centrifuger, haute performance
: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique, 5 ml
: VWR Collection
VWR®, Cryoboîtes, carton, 133×133 mm
: VWR Collection
VWR®, Pipettes de transfert, High Performance
: VWR Collection
VWR®, Tubes à centrifuger, fond conique
: VWR Collection
VWR®, Microtubes à centrifuger jetables
: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
: VWR Collection
VWR®, Pipettes sérologiques, gamme Standard
: VWR Collection
VWR®, Boîtes de Petri, PS
: VWR Collection
Boîtes de Petri
: Greiner Bio-One
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
: EPPENDORF