1 ppb of I-, Cs, Mo in NaOH 0.1M 1 * 100 mL
N° de catalogue CMPLRM097163L1
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
1 ppb of I-, Cs, Mo in NaOH 0.1M 1 * 100 mL
N° de catalogue CMPLRM097163L1
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
Frequently Bought Together
Test strips, qualitative, fluoride
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Solution d'hydroxyde de sodium 5 mol/L EMPROVE EXPERT 1 * 1 L
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Kits de tests colorimétriques visuels, zinc, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Formaline 10%, Q Path®, tamponné
Fournisseur: VWR Chemicals
Acide hexanesulfonique-1 sel de sodium ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
ADF Solution Volumetrique pour analyse des aliments pour animaux (NF V18-122)
Fournisseur: VWR Chemicals
Test kits, photométrique, Ammoniac, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
Electrode solutions and reagents for ion selective electrodes
Fournisseur: Hach
Kits de tests en tubes DCO
Fournisseur: Hach
Powder Pillows, nitrite, NitriVer 3
Fournisseur: Hach
Powder pillows, sulphate, Sulfa 4
Fournisseur: Lovibond