[EN]VIOLET RED BILE AGAR MUG 1 * 100 g
LIOF620187
New Product
Frequently Bought Together
VWR®, Milieux de culture, prêts à l'emploi, en tubes
: VWR Chemicals
POTATO DEXTROSE BROTH 1 * 100 g
: LIOFILCHEM
Antimicrobial susceptibility disks
: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
ONPG RAPID TEST 1 * 30 Pce
: LIOFILCHEM
HAEMOGLOBIN SOLUBLE POWDER 1 * 400 g
: THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Culture media in bottles
: LIOFILCHEM
PLATE COUNT AGAR 1 * 100 g
: LIOFILCHEM
Milieux de culture déshydratés pré-pesés en sachets
: VWR Chemicals