Objectives
Objective LD A-plan, N.A. of 0,35, WD of 4,9 mm at cover glass 1,0, 20×
N° de catalogue ZEIS4212509901000
Fournisseur: ZEISS
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Grossissement:20×
- Désignation:Objective LD A-plan, N.A. of 0,35, WD of 4,9 mm at cover glass 1,0
- Seq:13