Water Separator
Water separator, two way stopcock, NS 18,8/2,5 mm, 10 ml, 0,1 ml, 29/32 NS, 29/32 NS
N° de catalogue NEUB03829010292919
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Aller à
Product Details & Documents
Water separator made of Borosilicate glass 3.3.
- Graduation 10 ml in 1/10, 0-point on the stopcock
- With 2-way tap
Spécifications
- Raccord de rodage pour condenseur:29/32 NS
- Raccord de rodage pour ballon:29/32 NS
- Capacité:10 ml
- Désignation:Water separator, two way stopcock, NS 18,8/2,5 mm
- Seq:04
- Division échelle:0,1 ml