Accessoires
E 496 injector nozzle for intubation material, 4×120 mm, PG 8536
N° de catalogue MIEL5235490
Fournisseur: MIELE
Aller à
Product Details & Documents
- Pour paniers inférieurs et supérieurs
- Avec perforations de 7×7 mm
- En acier inoxydable
Spécifications
- Désignation:E 496 injector nozzle for intubation material, 4×120 mm
- Seq:14
- Pour:PG 8536