Multi-Angle Light-Scattering Detector, LenS3™
LenS3™ Multi-Angle Light-Scattering detector
N° de catalogue TOYO0040000
Fournisseur: TOSOH Bioscience
Multi-Angle Light-Scattering Detector, LenS3™
N° de catalogue TOYO0040000
Fournisseur: TOSOH Bioscience
Aller à
Product Details & Documents
Tosoh’s LenS3™ Multi-Angle Light-Scattering detector combines high-sensitivity MW and Rg determinations with flexibility and ease of use.
- Characterisation of molecules down to 200 to 10⁷ Da and Rg down to <2 to >300 nm
- Optics design for low noise and high scattering intensity
- Compatible with GPC, SEC, HPLC and UHPLC systems
- Compatible with all common solvents (THF, HFIP, aqueous salt buffers)
- Modular software for simultaneous acquisition data analysis, sequence editing
- Analysis modules for step-by-step guidance
- Proprietary conical flow path
- Laser: Diode, 20 mW ±5, wavelength 505 nm
- Baseline noise: <1 mV (in THF at 1 ml/min)
- Wetted materials: Teflon, PEEK, glass, stainless steel
The LenS3™ Multi-Angle Light-Scattering detector enables you to directly measure the molecular weight and radius of gyration of polymers, polysaccharides, and biopolymers such as proteins or delivery particles. Its high sensitivity allows the characterisation of low sample amounts, molecules with low MW or determination of Rg values downt to <10 nm. It serves you in combination with any SEC device such as GPC, HPLC or UHPLC instruments.
Maximum flow rate: 2 ml/min
Acquisition rate: 10 Hz
Dimensions (W×D×H): 36,5×48,5×13 mm
Weight: 16 kg
Spécifications
- Désignation:LenS3™ Multi-Angle Light-Scattering detector
- Seq:01
- Cat. No.:TOYO0040000
Services
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- TOYO0040002Stainless steel inline filter housing, Int.Ø: 13 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 118.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- TOYO0040032Post column filter 0,2 µm, 13 mm nylonConnexion Pour la disponibilité1 * 100 ST - SFr. 10.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- TOYO0040048Post pump filter 0,03 µm, 13 mm PESConnexion Pour la disponibilité1 * 100 ST - SFr. 125.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- TOYO0040031Post column filter 0,1 µm, 13 mm PTFEConnexion Pour la disponibilité1 * 100 ST - SFr. 10.80
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- TOYO0040049Post column filter 0,2 µm, 13 mm PESConnexion Pour la disponibilité1 * 100 ST - SFr. 125.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- TOYO0040074Post column filter 0,2 µm, 13 mm PTFEConnexion Pour la disponibilité1 * 100 ST - SFr. 31.40
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- TOYO0040030Stainless steel frits, Int.Ø: 13 mm (for inline filter housing)Connexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - SFr. 50.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- TOYO0040043UHPLC stainless steel inline micro filterConnexion Pour la disponibilité1 * 5 ST - SFr. 250.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- TOYO0040042Post pump filter 0,1 µm, 13 mm nylonConnexion Pour la disponibilité1 * 100 ST - SFr. 10.80