Water Separator
Water Separator
Water separator, tap NS 14,5/1,5 mm, 10 ml, 0,1 ml, 29/32 NS, 29/32 NS
N° de catalogue NEUB-90-10292914
Water Separator
N° de catalogue NEUB-90-10292914
Water Separator
Water separator, tap NS 14,5/1,5 mm, 10 ml, 0,1 ml, 29/32 NS, 29/32 NS
Prix
565.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Water separator made of Borosilicate glass 3.3.
  • Graduation 10 ml in 1/10, 0-point on the stopcock
  • With 2-way tap
Spécifications
  • Raccord de rodage pour condenseur:
    29/32 NS
  • Raccord de rodage pour ballon:
    29/32 NS
  • Capacité:
    10 ml
  • Désignation:
    Water separator, tap NS 14,5/1,5 mm
  • Seq:
    01
  • Division échelle:
    0,1 ml