[EN]TBNG MFLEX PURI-FLEX I/P 73 150'/45, 1 * 4.572 cm
N° de catalogue MFLX96419-73-S150
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
[EN]TBNG MFLEX PURI-FLEX I/P 73 150'/45, 1 * 4.572 cm
N° de catalogue MFLX96419-73-S150
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Frequently Bought Together
Pinces pour tuyaux, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Tubing, Silicone, Sani-Tech®, ULTRA-C Series
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
Scoops, USP Class VI, double-bagged, ULTRA
Fournisseur: Sampling Systems
Raccords pour tuyaux, droits, embouts cylindriques, LaboPlast®
Fournisseur: BURKLE
Plug Valves with Compression Fittings, PFA
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Supports, flacons à fond rond
Fournisseur: BRAEMSWIG
Tuyau d'aération, b.safe
Fournisseur: Bohlender
Biopharmaceutical tubing C-Flex® , Formulation 082
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
[EN]TBG PHARMED 1/50X9/64'' 25'/7.62M 1 * 25 Pied
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, 2-Stop Microbore, PharMed® BPT, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
[EN]3/32 X 15/32 PT TBNG 1 * 25 Pce
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Tubes, en silicone, K70
Fournisseur: KARTELL
Volumetric scoops, USP Class VI, double-bagged, ULTRA
Fournisseur: Sampling Systems
Tubing
Fournisseur: GILSON
Black Rubber Vacuum Transfer Pump Tubing
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Accessories for SP Bel-Art Lab Companion™ Desiccator Cabinets
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
Tubes, caoutchouc
Fournisseur: Roth Carl