[EN]TBNG MFLEX PURI-FLEX L/S 24 328'/99, 1 * 9.997 cm
N° de catalogue MFLX96419-24-S328
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
[EN]TBNG MFLEX PURI-FLEX L/S 24 328'/99, 1 * 9.997 cm
N° de catalogue MFLX96419-24-S328
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Frequently Bought Together
Mortiers, sans pilons
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Accessoires pour boîtes de rangement multi-usage
Fournisseur: MULTIROIR
Bouchons, avec jupes à rabats, Versilic®
Fournisseur: Saint Gobain Life Sciences
Échantillonneurs à usage unique, ViscoDispo
Fournisseur: BURKLE
VWR®, Bacs Euro translucides
Fournisseur: VWR Collection
Masterflex® Ismatec® Microbore Pump Tubing, Tygon® LMT-55, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
[EN]CRYOBOX KCMA2WH1-4x8 CELLBOX MAXI LA 1 * 1 Pce
Fournisseur: NATIONAL LAB
Creusets en porcelaine
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
DETAKTA SILIKON-KAUTSCHUK-SCHLAUCH 1 * 25 m
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
Lids for crucibles, porcelain
Fournisseur: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Tiroirs de rangement
Fournisseur: MULTIROIR
Masterflex® Single-Use Gamma Irradiated Sampling Bottle Assemblies, Microbially Controlled, Avantor®
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Drawer organiser
Fournisseur: SEMADENI
VWR®, Bouchons coniques en liège
Fournisseur: VWR Collection
Pelles, PharmaScoop
Fournisseur: BURKLE
[EN]BAC40-001-TFF1-I-03-0 1 * 1 Pce
Fournisseur: JM SEPARATIONS