Bouchon à vis, GL 40
GL 40, noir, PP
N° de catalogue RIXI8-1003-40
Fournisseur: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Aller à
Product Details & Documents
Bouchon à vis en PP noir avec insert en mousse PE laminé ALU pour filetage GL 40.
- Hauteur : 14,4 mm
- Poids: 6 g
Les bouchons à vis en PP sont très appréciés pour l'emballage des produits alimentaires et cosmétiques, entre autres.
Spécifications
- Filetage:GL 40
- Couleur:noir
- Matière:PP
- Seq:01