0,00 SFr.
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
SONIDEGIB DIPHOSPHATE 1 * 10 mg
ENZOENZCHM2370010
:
ENZO LIFE SCIENCES
SONIDEGIB DIPHOSPHATE 1 * 10 mg
ENZOENZCHM2370010
:
ENZO LIFE SCIENCES
Frequently Bought Together
Argent nitrate 99.8-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
: VWR Chemicals
Baryum chlorure dihydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
: VWR Chemicals
Potassium dihydrogénophosphate, EMSURE® ISO pour analyses, Supelco®
: Merck
Potassium nitrate ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
: VWR Chemicals
Potassium hexacyanoferrate (II) trihydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
: VWR Chemicals
Sodium acétate, anhydre, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
: Merck
Potassium chlorure, EMSURE® pour analyses, Supelco®
: Merck
Ammonium acétate, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
: Merck
Sodium chlorure, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
: Merck
Sodium hypochlorite (6 - 14% Cl₂) en solution aqueuse, Supelco®
: Merck
Sodium sulfite 95.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
: VWR Chemicals
Potassium iodure ≥99.5%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
: Merck
Sodium carbonate, anhydre, EMSURE® ISO pour analyses, Supelco®
: Merck
Sodium sulfate, anhydre 98.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
: VWR Chemicals