Phosphoramidon
25 mg
N° de catalogue ENZOBMLPI1110025
Fournisseur:   Enzo Life Sciences
Phosphoramidon
N° de catalogue ENZOBMLPI1110025
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  
Phosphoramidon
Phosphoramidon
25 mg
Numéro CAS:  
Prix
SFr. 1’060.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 mg
Product Details & Documents
Neprilysin inhibitor
Inhibits neutral endopeptidase 24,11 (NEP, neprilysin; EC 3.4.24.11) (Ki=2 nM), a cell surface zinc metalloprotease which cleaves bioactive peptides such as bradykinin, neurotensin, and enkephalin. Also inhibits neprilysin 2 (Ki~2 nM). Potent inhibitor of endothelin-converting enzyme (ECE) (IC50=0,68 μM).
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    25 mg
  • Cat. No.:
    ENZOBMLPI1110025
  • Nom de la protéine/du peptide:
    Phosphoramidon
Spécifications