D(+)-Biotine
D(+)-Biotine
Glass bottle for solids, 5 g
N° de catalogue ENZOALX460002G005
Fournisseur:   Enzo Life Sciences
D(+)-Biotine
N° de catalogue ENZOALX460002G005
Fournisseur:  Enzo Life Sciences
Numéro CAS:  58-85-5
D(+)-Biotine
Glass bottle for solids, 5 g
Numéro CAS:  58-85-5
Prix
SFr. 211.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
  • Numéro CAS:58-85-5
  • Formule:C₁₀H₁₆N₂O₃S
  • Numéro MDL:MFCD00005541
  • Poids moléculaire:244.31 g/mol
  • Index Merck:13,01231
  • Point de fusion:232…233 °C
  • Densité:1,41 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:200-399-3
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    5 g