Viscometers, ROTAVISC SBS
Product Details & Documents
SBS (Steel Ball Bearing, Suspended) rotational viscometers extend a large part of the application spectrum of the IKA ROTAVISC device family.
- Easy to use
- Highest measurement accuracy
- Infinitely variable speed
Instead of jewel bearing, these devices are equipped with a special ball bearing technology.
They are characterised by their high robustness. Predestined for applications with very high sample throughput, frequent spindle changes, operation in harsher environments, or even frequently changing device locations.
Whether simple or demanding viscosity measurements - with ROTAVISC you get fast and accurate results. Intuitive menu navigation awaits you via the generous 4,3" TFT display. Digital levelling also supports the correct setting of the starting condition. Recurring tasks are facilitated by the simple ramp function.
The accuracy of the ROTAVISC rotary viscometers for Newtonian and non Newtonian liquids is ±1 % of the measuring range. Reproducibility is ±0,2%. With ROTAVISC you have a viscometer in which you can adjust the speed steplessly, but also specify programs or individual speed levels.
Delivery information: Complete packages include ROTAVISC SBS (hi-vi I, hi-vi II, or me-vi control), ROTASTAND, SP set-2, PT 100.8, and Guard rail.
HELI complete packages include ROTAVISC SBS (hi-vi I, hi-vi II, or me-vi control), HELISTAND, T-SP-SET, SP set-2, PT 100.8, and Guard rail.
Spécifications
- Modèle:ROTAVISC SBS me-vi Complete
- Plage de mesure:100 - 40000000 mPas
- Désignation:Rotational viscometer package
- Seq:08
- Cat. No.:IKAA10013824
- Poids:7,1 kg
- Affichage:TFT
- L×P×H:351×372×629 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25000434Huile silicone standard, CAL-O-100Connexion Pour la disponibilité1 * 500 mL - SFr. 194.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25000467Standard silicone oil, CAL-O-30000Connexion Pour la disponibilité1 * 500 mL - SFr. 194.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25000436Huile silicone standard, CAL-O-1000Connexion Pour la disponibilité1 * 500 mL - SFr. 194.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25000468Standard silicone oil, CAL-O-60000Connexion Pour la disponibilité1 * 500 mL - SFr. 194.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA20128647HELISTAND set includes T-spindles for non-flowing samples, EU plugConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 2’120.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25000352Adaptateur, VOLS -1, pour mesurer la viscosité des échantillons spécialement précieux et onéreuxConnexion Pour la disponibilité1 * 1 SET - SFr. 1’680.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25006849VOL-SP-7.1, spindle for extended viscosity range, suitable for sample volumes of 7,1 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 465.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25000437Standard silicone oil, CAL-O-5000Connexion Pour la disponibilité1 * 500 mL - SFr. 194.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25000397Huile silicone standard, CAL-O-5Connexion Pour la disponibilité1 * 500 mL - SFr. 194.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25006851VOL-SP-11, spindle for extended viscosity range, suitable for sample volumes of 11 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 478.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25000466Standard silicone oil, CAL-O-12500Connexion Pour la disponibilité1 * 500 mL - SFr. 194.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25000435Huile silicone standard, CAL-O-500Connexion Pour la disponibilité1 * 500 mL - SFr. 194.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- IKAA20017366Labworldsoft® 6 Pro, with access to the entire device libraryAll configurations with any number of devices can be controlled at the same timeConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 15’210.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25000390Adaptateur, ELVAS-1, pour mesurer les viscosités très faiblesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 SET - SFr. 1’960.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25006852VOL-SP-13.5, spindle for extended viscosity range, suitable for sample volumes of 13,5 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 478.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA20114188VOLS-1 flex adapter set for low volumesConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 855.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25000398Huile silicone standard, CAL-O-10Connexion Pour la disponibilité1 * 500 mL - SFr. 194.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- IKAA20019397Labworldsoft® 6 StarterSmall configurations with up to 3 devices can be controlled at the same timeConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 6’670.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationTypePrécision de temp.DisponibilitéPrix
- IKAA25004524HRC 2 temperature controlHRC 2 control0,05±KConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 7’770.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25000387Adaptateur, DINS-1, conforme à la norme DIN 53019Connexion Pour la disponibilité1 * 1 SET - SFr. 2’960.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25000469Standard silicone oil, CAL-O-100000Connexion Pour la disponibilité1 * 500 mL - SFr. 194.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25006850VOL-SP-10.4, spindle for extended viscosity range, suitable for sample volumes of 10,4 mlConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 478.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- IKAA20101872Labworldsoft® 6 ViscViscosity measurements for thermostats and pH meters of all manufacturersConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 1’490.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25000377Adaptateur en spirale, SAS-1, pour mesurer la viscosité des échantillons très collants ou autrement visqueuxConnexion Pour la disponibilité1 * 1 SET - SFr. 1’560.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA20118239VOL-SP-2.1 Cylinder spindle with hook suspension, 95,8 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 478.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25000407Tiges à palettes (jeu de 4), VAN-1, pour mesurer la viscosité des suspensionsConnexion Pour la disponibilité1 * 1 SET - SFr. 1’490.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- IKAA25000399Huile silicone standard, CAL-O-50Connexion Pour la disponibilité1 * 500 mL - SFr. 194.00