[EN]CABLES CONTROLLER CONNECTION 1 * 1 Pce
N° de catalogue NICKEX1301
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Frequently Bought Together
[EN]STANDARD FLOOR NOZZLE BOX STAINLESS 1 * 1 Pce
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
[EN]TOOL ROD (WHITE) FOR CYROARM WORKSTI 1 * 1 Pce
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
[EN]N-BK7 PLANO-CONVEX LENS Ø1 F 75 MM 1 * 1 Pce
Fournisseur: THORLABS
[EN]ROTARY SLIDE VANE 1 * 1 Pce
Fournisseur: VACUUBRAND
JOINT DOWTY REF:200-214-8865 1 * 1 Pce
Fournisseur: Cole Parmer
VENTILATEUR 230V/50-60HZ 1 * 1 Pce
Fournisseur: VACUUBRAND
[EN]HOUSING CAP 1 * 1 Pce
Fournisseur: IKA
[EN]CANISTER DEMINERALISED WATER 1 * 1 Pce
Fournisseur: SHP Steriltechnik
O-RING ALL CHEM RR2460-70 AS56 1 * 1 Pce
Fournisseur: BIOTAGE
INJECTION AVEC EMBASE LUER L AIGUILLES À 1 * 10 Pce
Fournisseur: MARKET SOURCE PART PROCESS
[EN]CURVED CAP 1 * 1 Pce
Fournisseur: Dino-Lite / IDCP B.V.
Türkontaktschalter (1S) 250VAC / 25W 1 * 1 Pce
Fournisseur: Binder