Saisie de commande
Switzerland
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Acide (4-hydroxyphényl)acétique 98%

Acide (4-hydroxyphényl)acétique 98%

Bottle, 1 kg
N° de catalogue APOSOR5988-1KG
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
Acide (4-hydroxyphényl)acétique 98%
N° de catalogue APOSOR5988-1KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  156-38-7
Acide (4-hydroxyphényl)acétique 98%

Bottle, 1 kg

Numéro CAS:  156-38-7
Prix
SFr. 243.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  4-Hydroxyphenylacetic Acid
  • Numéro CAS:156-38-7
  • Formule:(C₆H₄(OH))CH₂COOH
  • Numéro MDL:MFCD00004347
  • Poids moléculaire:152.15 g/mol
  • Point de fusion:149…151 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:205-851-3
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    1 kg

Spécifications