D-(-)-Lyxose
D-(-)-Lyxose
Bottle, 10 g
N° de catalogue APOSBIFS0109-10G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
D-(-)-Lyxose
N° de catalogue APOSBIFS0109-10G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  1114-34-7
D-(-)-Lyxose
Bottle, 10 g
Numéro CAS:  1114-34-7
Prix
SFr. 189.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:1114-34-7
  • Formule:C₅H₁₀O₅
  • Numéro MDL:MFCD00064362
  • Poids moléculaire:150.13 g/mol
  • Point de fusion:108…115 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:214-212-8
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    10 g