D(-)-Sorbitol
Bottle, 500 g
N° de catalogue APOSBI2889-500G
Fournisseur: Apollo Scientific
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
- Numéro CAS:50-70-4
- Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
- Numéro MDL:MFCD00004708
- Poids moléculaire:182.17 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:500 g