3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat, ReadiUse™ (colorimétrique)
Plastic bottle, 100 mL
N° de catalogue AATB11012
Fournisseur: AAT Bioquest
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat, ReadiUse™ (colorimétrique)
N° de catalogue AATB11012
Fournisseur: AAT Bioquest
Numéro CAS: 54827-17-7
Aller à
Product Details & Documents
Horseradish peroxidase (HRP) and HRP conjugates facilitate the ABTS oxidation in the presence of hydrogen peroxide, turning ABTS into its blue-green oxidized product.
- Easy colorimetric detection
- Easily measured via spectrophotometer
Synonymes: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
- Numéro CAS:54827-17-7
- Formule:C₁₆H₂₀N₂
- Numéro MDL:MFCD00007748
- Poids moléculaire:240.35 g/mol
- ADR:5,II
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Cdt:100 mL