LDS 751 ≥95%
LDS 751 ≥95%
Plastic bottle, 5 mg
N° de catalogue AATB17567
Irritant
Fournisseur:   AAT Bioquest
LDS 751 ≥95%
N° de catalogue AATB17567
Fournisseur:  AAT Bioquest
Numéro CAS:  181885-68-7
LDS 751 ≥95%
LDS 751 ≥95%
Plastic bottle, 5 mg
Numéro CAS:  181885-68-7
Prix
143.00 SFr.
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mg
Product Details & Documents
LDS 751 is a fluorescent cell-permeant nucleic acid stain that can be well excited with 488 nm laser line although it has a peak excitation at ~543 nm on dsDNA.
Synonymes:  LDS-751, 6-(Dimethylamino)-2-(4-(4-(dimethylamino)phenyl)buta-1,3-dien-1-yl)-1-ethylquinolin-1-ium perchlorate
  • Numéro CAS:181885-68-7
  • Formule:C₂₅H₃₀N₃·ClO₄
  • Numéro MDL:MFCD00467069
  • Poids moléculaire:471.98 g/mol
  • ADR:5,II
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Cdt:
    5 mg