Stand Rods, without Thread
Stand Rods, without Thread
13 mm, 300 mm
N° de catalogue BOCH5180-300
Fournisseur:   BOCHEM
Stand Rods, without Thread
N° de catalogue BOCH5180-300
Fournisseur:  BOCHEM
Stand Rods, without Thread
13 mm, 300 mm
Prix
SFr. 28.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10 steel.
  • Stand rods for stand bases
  • Without thread
Spécifications
  • Ø:
    13 mm
  • Longueur:
    300 mm
  • Seq:
    02