About this item
Systèmes de pompes à engrenages polyvalentes pour la distribution précise de liquides - avec une interface intuitive à écran tactile.
- Les entraînements puissants et peu encombrants acceptent toutes les têtes de pompe à engrenages Micropump A et B
- La technologie d'écoulement à engrenages sans impulsions permet une répétabilité élevée sur une longue durée
- Capacité de viscosité élevée (0,2 à 1500 centipoises)
- Écran tactile capacitif TFT/RGB de 12,7 cm (5") pour une résolution nette et un grand angle de vue
- La surveillance de la pression en un seul point permet d'afficher la pression en temps réel et de déclencher des alarmes pour garantir la fiabilité du processus
- Modes de fonctionnement continu, de volume et de temps - contrôle de lot et intervalle/temps d'arrêt dans les modes Volume et Temps
- Sauvegarde et rappel de 50 programmes pour simplifier la configuration et réduire les erreurs
- Les mises à jour du micrologiciel en temps réel vous permettent de tirer pleinement parti des améliorations apportées aux caractéristiques et aux fonctionnalités de l'unité
- Les options de connectivité intégrées comprennent EtherNet/IP™, PROFIBUS, les E/S analogiques et la commande en série
- Accès utilisateur à trois niveaux - permettant de contrôler qui peut faire fonctionner la pompe et à quel niveau
- Le boîtier du variateur est construit en acier inoxydable 316 - IP 66 et NEMA 4× pour le lavage à grande eau.
Les pompes à engrenages Masterflex® MasterSense™ offrent une répétabilité élevée, une faible maintenance et une excellente compatibilité chimique dans les environnements à haute pression. Augmentez la fiabilité du processus en utilisant un contrôle de pression incorporé avec des alarmes et des arrêts intégrés à partir d'un capteur directement installé dans la voie d'écoulement du processus. Les pompes ont un débit allant jusqu'à 6,2 LPM et sont équipées de boîtiers en acier inoxydable 316 lavables pour une utilisation dans des applications et des environnements critiques.
Idéal pour les applications à faible pulsation nécessitant une grande répétabilité, telles que l'encapsulation de nanoparticules lipidiques (ARNm), le revêtement de comprimés par pulvérisation, la manipulation de fluides visqueux, les systèmes de circulation et de pulvérisation, l'extraction de solvants, la circulation d'encres, la recherche et le développement, ainsi que le traitement de pâtes et de papiers. Recommandé pour les fluides de traitement propres jusqu'à 1500 centipoises. L'utilisation d'un filtre à particules est fortement recommandée en cas de présence de particules.
Les entraînements de pompe sont dotés d'une variété d'options intégrées pour les communications à distance. Le contrôle EtherNet/IP™ est disponible via un port RJ45 ; PROFIBUS est disponible via un connecteur à 9 broches. Le contrôle série RS232 est disponible via un port USB-A (câble MFLA78006-90 nécessaire). Un connecteur à 31 broches permet des contrôles d'entrée et de sortie analogiques ou l'utilisation d'une pédale.
- Débit:1,17 ml/rev
- Débit maximal:6200 ml/min
- Puissance:90 - 260 VAC; 50/60 Hz
- Pression max.:21 bar (300 psi)
- Viscosité max.:1500 cP
- Débit min.:117 ml/min
- Seal material:Viton
- Désignation:MasterSense® gear pump system, 117 - 6200 ml/min, 230 VAC
- Hauteur:278 mm
- Longueur:396 mm (15,6")
- Seq:23
- Environmentally Preferable:
- Modèle:77976-52
- Wetted materials:316 SS, Viton, PPS (Ryton)
- Differential pressure:4 bar (60 psi)
- Duty cycle continuous:Yes
- Gear material:PPS (Ryton)
- Inlet connection:¹/₈" NPT (F)
- Internal bypass:No
- Min. motor RPM:100 rpm
- Min. viscosity:0,2 cP
- Motor enclosure type:IP 66
- Outlet connection:¹/₈" NPT (F)
- Remote I/O:EtherNet/IP, PROFIBUS, Serial (ASCII), 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
- Run dry:Under 30 seconds
- Suction lift, wet:610 mm of H₂O (24" H₂O)
- Sensor input:Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V
- Sensor input accuracy (aux port):±0,2% full scale
- Température min.:–46 °C (–50 °F)
- Max. temperature:121 °C (250 °F)
- Entraînement:MFLX07576-50
- Alimentation:1,8 m (6') line cord with IEC Socket (6' country specific cable included)
- Garantie:Two years
- Body material:316 stainless steel pump head
- Réversible:+
- Cdt:1
- Tête de pompe:MFLX07003-04
- Largeur:236 mm (9,2")
- Electrical plug type:EU
- Max. motor RPM:6000 rpm