[EN]FOAM SWAB ANTI-STATIC 1 * 50 Pce
N° de catalogue CTSACTS-21936
Fournisseur: SCIENCIX
Frequently Bought Together
[EN]PELTIER SENSOR 1 CORD 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Spare Parts for VWR® Hitachi HPLC Instruments
Fournisseur: VWR Collection
[EN]SERVICE KIT - SAMPLE VALVE PLUMBED F 1 * 1 Pce
Fournisseur: BIOTAGE
Kit de maintenance 2 pour P200 1 * 1 Pce
Fournisseur: GILSON
Trépied en acier inoxydable , 500 mm 1 * 1 Pce
Fournisseur: HIRSCHMANN
Tuyau d'aspiration, PTFE, coup 300 mm, pour dispensers CalibrexTM 520/525/530 jusqu' 10 ml 1 * 1 Pce
Fournisseur: Socorex Isba
GRAISSE DE SILICONE PR FINNPIPETTE 1 * 100 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
[EN]START-UP SVC (BSC W/O PREFIL.) 1 * 1 Pce
Fournisseur: Thermo Scientific
Accessories for Pipet-Aid® controllers
Fournisseur: DRUMMOND
[EN]GLP PACKAGE - UPGRADE KIT 1 * 1 Pce
Fournisseur: BIOTAGE
[EN]SERVICE KIT - REPLACEMENT VALVE WATE 1 * 1 Pce
Fournisseur: BIOTAGE
[EN]HOLDER NUT ASSEMBLY 1 * 1 Pce
Fournisseur: BIOTAGE
PILE 3V PR MULTIPETTE PLUS EPPENDORF 1 * 1 Pce
Fournisseur: EPPENDORF
Pièces de rechange diverses
Fournisseur: SCIENCIX