pH Electrodes, SenTix®
pH electrode SenTix® 47, with temperature sensor, Sentix® 47*, 0 - 14, 0...+80 °C, Plastique, Gel, 12×120 mm, 1 m fixed cable with BNC plug + 2.5 mm jack plug (for Sartorius devices), Field
WTWA103808
: WTW
Ces électrodes de pH testées et éprouvées sont faciles à utiliser et offrent une haute qualité et une précision élevée.
- Electrodes with gel electrolyte and a plastic body are robust and shock-proof, the membrane glass is safeguarded by a protective shield
- Electrodes with liquid electrolyte: Capillary-effect of the platinum wire guarantees constant outflow and prevents contamination by precipitates or even dirt
- SenTix® HW and HWS electrodes: Electrolyte flow speed can be adjusted for optimal use
La membrane optimisée en verre garantit une mesure rapide, même à basse température. Le couvercle de l'orifice de remplissage simple d'utilisation évite toute fuite d'électrolytes pendant le stockage.
* Sonde de température intégrée (NTC 30 KOhm).
- Connexion:1 m fixed cable with BNC plug + 2.5 mm jack plug (for Sartorius devices)
- Ø×L:12×120 mm
- Pour:Field
- Type:Sentix® 47*
- Désignation:pH electrode SenTix® 47, with temperature sensor
- Matière:Plastique
- Seq:22
- Électrolyte:Gel
- Température:0...+80 °C
- pH:0 - 14
Accessories
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- Désignation
- WTWA109735Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrode1 * 250 mL - SFr. 75.60