Wire Baskets for Test Tubes
Wire Baskets for Test Tubes
140×140×140 mm
N° de catalogue LINK51108211414
Fournisseur:   LINKER INDUSTRIE TECHN
Wire Baskets for Test Tubes
N° de catalogue LINK51108211414
Fournisseur:  LINKER INDUSTRIE TECHN
Wire Baskets for Test Tubes
140×140×140 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wire basket of welded mesh w 8 mm, d 1 mm for test tubes and more. Made up of stainless steel W-no. 1.4301, cube shape, electrochemically polished.
Spécifications
  • Seq:
    03
  • l×p×h:
    140×140×140 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..