Handheld Wireless Handle Barcode Scanner; Bluetooth, 1D, 2D, QR Code, CR2700
CR2700 scanner, dark grey, handled version, with B27 battery, W×D×H: 53,34×132,08×134,62 mm
N° de catalogue BRDY176515
Fournisseur: Brady
Handheld Wireless Handle Barcode Scanner; Bluetooth, 1D, 2D, QR Code, CR2700
N° de catalogue BRDY176515
Fournisseur: Brady
Aller à
Product Details & Documents
Easily read wide and small barcodes with the ultra-fast CR2700 Handled barcode scanner. This aggressive, omnidirectional scanner eliminates repositioning and time consuming re-scans of barcodes.
- Uses B27 batteries with built-in power gauge
- IP 65 seal rating against dust and liquid ingress
- CodeShield® housing for disinfectant and chemical wipe down
- Unequalled performance reading on curved and shiny surfaces
- USB, Bluetooth®5 Low Energy (for enhanced data security, extended battery life, and less downtime)
Customisable visual, audible and haptic feedback with multiple programmable buttons. Trace any troubles with trackable service dates and battery statistics to help IT deploy and manage their scanner fleet.
Spécifications
- Désignation:CR2700 scanner, dark grey, handled version, with B27 battery, W×D×H: 53,34×132,08×134,62 mm
- Seq:02
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- BRDY145445Workstation lockout writer software appBBP®31, BBP®33, BBP®85, i3300Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 1’150.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- BRDY149445Suite logicielle de numérisation et d'impression Brady pour stations de travailBBP11, BBP12, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37, BBP81, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Couleur et Découpe, GlobalMark 2 Multicolore, i3300, i5100, i7100, i7500, IDXPERT, Série IP, J2000, J4000, J5000, LABXPERT, M410, M510, M610, M611, M710, PR Plus, S3100, Imprimantes à noyau THT 3", TLS 2200Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 1’150.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BRDY195526Brady workstation CLP/GHS app via downloadConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 510.00
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- BRDY149187Brady workstation automation software suiteBBP11, BBP12, BBP30, BBP33, BBP35, BBP37, BBP85, BMP41, BMP51, BMP53, BMP61, BMP71, GlobalMark 2 Multicolor, i3300, i5100, i7100, IP Series, J2000, J4000, J5000, M610, M611, M710, PR Plus, S3000, THT 76 mm Core Printers, Wraptor, Wraptor A6500Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - SFr. 1’150.00