0
SFr. 0.00
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
[EN]INITIAL CALIBRATION VERIFICATION STD 1 * 100 mL
N° de catalogue CMPL5183-4682.L1
Fournisseur:
CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Agrandir l'image
[EN]INITIAL CALIBRATION VERIFICATION STD 1 * 100 mL
N° de catalogue CMPL5183-4682.L1
Fournisseur:
CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Solutions tampon en sachets, Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Nitrate 1.000 mg/l dans l'eau (de NaNO₃) Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Solutions tampon, Certipur®, avec codes couleur, Supelco®
Fournisseur: Merck
Solutions étalon de conductivité
Fournisseur: VWR Chemicals
Solutions tampon, Certipur®, prêtes à l'emploi, température de référence à +20 °C, Supelco®
Fournisseur: Merck
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Universal Filter Tips
Fournisseur: VWR Collection
Étalons de conductivité à 25 °C, solutions de chlorure de potassium
Fournisseur: VWR Chemicals