Sacs en papier/PET/CPP Doypack®
Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×32 mm bottom gusset, 250 ml, PET/CPP, PAPER40/PET12/CPP60, 110×160 mm
129-3902
: Flexico
La forme spécifique des sacs Doypack® permet un positionnement vertical optimal des emballages sur les étagères. Le laminé papier/PET/CPP offre une excellente barrière aux gaz et à l'humidité. La couche de papier confère au sac un aspect naturel.
- Contact alimentaire
- Disponible en différentes tailles
- Idéal pour les produits humides et secs
- Emballage Doypack®
- Idéal pour la présentation en rayon
- Disponible en stock
L'emballage Doypack® est doté d'une fenêtre permettant une meilleure visibilité du contenu et mettant en valeur les caractéristiques du produit. Idéal pour les produits alimentaires (biscuits, confiseries, snacks) : ce sac est refermable et réutilisable. Tous les sachets Doypack® Stand Up en stock sont équipés d'un système de fermeture Clicky®, avec effets tactiles et sonores pour une fermeture intuitive et sensorielle.
:
:
:
:
:
- Capacité:250 ml
- Désignation:Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×32 mm bottom gusset
- Matière:PET/CPP
- Seq:02
- Épaisseur:PAPER40/PET12/CPP60
- l×L:110×160 mm