Sacs en papier/PET/CPP Doypack®
Sacs en papier/PET/CPP Doypack®
Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×25 mm bottom gusset, 100 ml, PET/CPP, PAPER40/PET12/CPP60, 85×125 mm
N° de catalogue 129-3901
Fournisseur:   Flexico
Sacs en papier/PET/CPP Doypack®
N° de catalogue 129-3901
Fournisseur:  Flexico
Sacs en papier/PET/CPP Doypack®
Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×25 mm bottom gusset, 100 ml, PET/CPP, PAPER40/PET12/CPP60, 85×125 mm
Prix
SFr. 312.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
La forme spécifique des sacs Doypack® permet un positionnement vertical optimal des emballages sur les étagères. Le laminé papier/PET/CPP offre une excellente barrière aux gaz et à l'humidité. La couche de papier confère au sac un aspect naturel.
  • Contact alimentaire
  • Disponible en différentes tailles
  • Idéal pour les produits humides et secs
  • Emballage Doypack®
  • Idéal pour la présentation en rayon
  • Disponible en stock
L'emballage Doypack® est doté d'une fenêtre permettant une meilleure visibilité du contenu et mettant en valeur les caractéristiques du produit. Idéal pour les produits alimentaires (biscuits, confiseries, snacks) : ce sac est refermable et réutilisable. Tous les sachets Doypack® Stand Up en stock sont équipés d'un système de fermeture Clicky®, avec effets tactiles et sonores pour une fermeture intuitive et sensorielle.
 :
 :
 :
 :
 :
Spécifications
  • Capacité:
    100 ml
  • Désignation:
    Doypack® Paper/PET/CPP bags, 2×25 mm bottom gusset
  • Matière:
    PET/CPP
  • Seq:
    01
  • Épaisseur:
    PAPER40/PET12/CPP60
  • l×L:
    85×125 mm