ContactUsLinkComponent
Fiole jaugée 250ml classe A DE-M, en verre borosilicaté 3.3 - RN 14/23 bouchon en verre - tolérance ± 0.15ml - trait de jauge bleu 1 * 2 Pce
Référence HIRS2820286
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Fiole jaugée 250ml classe A DE-M, en verre borosilicaté 3.3 - RN 14/23 bouchon en verre - tolérance ± 0.15ml - trait de jauge bleu 1 * 2 Pce
Référence HIRS2820286
Fournisseur:  HIRSCHMANN
Frequently Bought Together