[EN]28 COMPS 10MG/L IN 5% HNO3 0.1% C4H6 1 * 500 mL
N° de catalogue CMPLRM031071L5
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
[EN]28 COMPS 10MG/L IN 5% HNO3 0.1% C4H6 1 * 500 mL
N° de catalogue CMPLRM031071L5
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Magnesium standard solution, for ICP, in 5% HNO₃, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
ALPHA-HCH D6 CERTIFIED 1 * 10 mg
Fournisseur: EHRENSTORFER
MULTI-ELEMENT STANDARD IN 75 BLANK OIL: 1 * 200 g
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Pharmaceutical secondary standard, tolterodine tartrate, (CRM), Supelco®
Fournisseur: Merck
[EN]BROMOTHYMOL BLUE 1 * 1 g
Fournisseur: Wako
Analytical Volumetric Solution Zinc Sulp 1 * 1 L
Fournisseur: REAGECON
AMMONIUM CAL SOLUTION 10MG/L 1 * 500 mL
Fournisseur: YSI ENVIRONMENTAL
[EN]CRYOSCOPE HEAT TRANSFER FLUID 1 * 250 mL
Fournisseur: REAGECON
Pharmaceutical secondary standard, Alendronate Sodium, (CRM), Supelco®
Fournisseur: Merck
S 421 CERTIFIED 1 * 0,25 g
Fournisseur: EHRENSTORFER
[EN]4-ISOPROPYLPHENOL 1 * 50 mg
Fournisseur: Merck
Chlorobenzène-D5 2.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Fournisseur: Merck
CLOZAPINE PEAK IDENTIFICATION 1 * 0,41 mg
Fournisseur: EDQM