Accessories for Toggle Drums
Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum
N° de catalogue SAMPA429-395
Fournisseur: Sampling Systems
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Drum lid, 316L SS, 395 mm int.Ø of drum