Storage Boxes, 100% Recycled Polypropylene
75 L, noir, External: 760×390×350 mm
Internal: 720×350 mm, PP
Internal: 720×350 mm, PP
Catalog # 216-3086
Supplier: MULTIROIR
Jump to:
Product Details & Documents
This range consists of four storage bins, all made from 100% recycled polypropylene.
- Solid, stackable, and palletisable storage bin made of polypropylene
- Compliant with european standard for easy storage and transportation
- Easy handling with open handles
- Manufactured from recycled polypropylene
- Lightweight and durable
- Heights from 120 to 320 mm
These multifunctional storage bins are highly durable and suitable for all types of use. The entire range is certified BPA-free.
Specifications
- Capacité:75 L
- Couleur:noir
- Matière:PP
- Seq:04
- l×p×h:External: 760×390×350 mm
Internal: 720×350 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..