PolyCHECK® Wipes
noir, 228,6×228,6 mm
N° de catalogue FOAMHT5291K-5
Fournisseur: FOAMTEC
Aller à
Product Details & Documents
PolyCHECK® Wipe, black polyester inspection wipe with sealed edge.
Spécifications
- Couleur:noir
- L×l:228,6×228,6 mm
- Seq:01