[EN]KORSOLEX BASIC 2L 1 * 4 Pce
N° de catalogue HART980150
Fournisseur: HARTMANN PAUL
Frequently Bought Together
Acétone ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Propanol-2 ≥99.7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Toluène ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Diméthylsulfoxyde ≥99.5% (par GC), HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Ethanol 70% (v/v) 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Xylène (mélange d'isomères) ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Toluène, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Eau, LiChrosolv® pour la chromatographie, pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
n-Hexane, LiChrosolv® pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
Fournisseur: Merck