PrimeLab réactifs en poudre: peut avec 10g de 'PL Nitrite HR 1' 1 * 5 g
Référence WTIDPLPOW10NITRIHR
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
PrimeLab réactifs en poudre: peut avec 10g de 'PL Nitrite HR 1' 1 * 5 g
Référence WTIDPLPOW10NITRIHR
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
VWR®, Sachets de poudre pour la détermination du chlore, réactifs pour photomètres
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Formaldéhyde 4% stabilisé, tamponné (pH 7,0 ±0,1)
Fournisseur: VWR Chemicals
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes test nitrate/nitrite, Dosatest
Fournisseur: VWR Chemicals
Papiers indicateurs de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
Fournisseur: Merck
Kits de tests colorimétriques visuels, dureté totale, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Immersion oil for microscopy, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Sodium hydroxyde, en pastilles, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes de test du nitrate, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium ≥98%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Bandelettes de test du peroxyde, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sets de test, photométrique, DCO, tests en cuve LCK
Fournisseur: Hach
Test kits, photométrique, Nitrate, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach