STANDARD AU 4MG/L IN HNO3 5% HCL 15% 1 * 500 mL
Référence CMPLRM087309L5.2
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
STANDARD AU 4MG/L IN HNO3 5% HCL 15% 1 * 500 mL
Référence CMPLRM087309L5.2
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Frequently Bought Together
Étalons de conductivité, Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Étalon de conductivité 10 µS/cm (25°C; 0,000027 mol/l; KCl) pour mesure de la conductivité
Fournisseur: Mettler - Toledo
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM pH Buffer Solutions in Sachets, 20 °C
Fournisseur: VWR Chemicals
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
Étalon de calibration multi-éléments IV dans acide nitrique dil. pour ICP
Fournisseur: VWR Chemicals
Tampons colorés, NIST, Orion™
Fournisseur: Thermo Orion
Acide picrique 10 g/l en solution aqueuse Reag. Ph. Eur. 1065801
Fournisseur: VWR Chemicals
Solutions tampon en sachets, Certipur®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Solutions étalon de conductivité
Fournisseur: VWR Chemicals
Sulfate 1000 mg/l solution étalon dans l'eau pour la chromatographie ionique
Fournisseur: VWR Chemicals
Buffer solutions as per DIN 19266-01: 2000
Fournisseur: WTW
pH buffer solutions
Fournisseur: Mettler - Toledo