10ML REAGENT GRADE METHANOL 1 * 10 mL
Référence WTIDPTT-METHA
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Bandelettes indicatrices de pH, ne déteignant pas, Dosatest
Fournisseur: VWR Chemicals
Kits de tests, ammonium, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sodium hydroxyde ≥97.0%, en perles, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Bandelettes de test du peroxyde, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sets de tests, tets de cellule DCO, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Formaldéhyde 36% en solution aqueuse stabilisé, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Bandelettes de test, ammoniums quaternaires, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes de test du chlore (libre), MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sodium hydroxyde 30% en solution aqueuse, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde, en pastilles, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Kits de tests, phosphate, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Comprimés Kjeldahl
Fournisseur: VWR Chemicals
Reagents for Phosphate Determination using Lovibond® MD photometers
Fournisseur: Lovibond
Acid Red 183 30% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY