20ML PL TOTAL HARDNESS 1 (50 TESTS) 1 * 20 mL
Catalog # WTIDPOL20TH1
Supplier: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Ammoniaque 25%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
NANOCOLOR® Tests photométriques en cuve ronde, COD
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Bandelettes de test, acide peracétique, DOSATEST
Supplier: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde 50% en solution aqueuse, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Réactif de Schiff pour histologie, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Test strips, ascorbic acid, QUANTOFIX®
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Kits de tests, chlorure, Spectroquant®, Supelco®
Supplier: Merck
Bandelettes de test du peroxyde, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Bandelettes de test du chlore (libre), MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Acid Red 183 30% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Supplier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sets d'étalonnage de turbidité pour 2100Q, Stablcal®
Supplier: Hach
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Supplier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Test kits, photométrique, Ammoniac, cuvettes test LCK
Supplier: Hach
Test kits, photométrique, Nitrate, cuvettes test LCK
Supplier: Hach