65 ML PL ISOTHIAZOLINONE 4 (108 TESTS) 1 * 65 mL
Référence WTIDPL65ISOZ4
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
65 ML PL ISOTHIAZOLINONE 4 (108 TESTS) 1 * 65 mL
Référence WTIDPL65ISOZ4
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Ammoniaque 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sodium hydroxyde 98.5-100.5%, en pastilles, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Papiers indicateurs de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sets de tests, tets de cellule DCO, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Kits de tests, ammonium, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acide formique ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Kits de tests colorimétriques visuels, dureté totale, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sodium hydroxyde, en pastilles, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acide trifluoroacétique ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Kits de tests, phosphate, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes de test du peroxyde, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes indicatrices de pH, ne déteignant pas, Dosatest
Fournisseur: VWR Chemicals
Sets de test, photométrique, DCO, tests en cuve LCK
Fournisseur: Hach