30ML PL TANNIN 2 (125 TESTS) 1 * 30 mL
WTIDPL30TANNIN2
Frequently Bought Together
Chaux sodée, AnalaR NORMAPUR® pour analyses, avec indicateur
: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde 10 mol/l, EMPROVE® EXPERT pour production biopharmaceutique, SAFC®
: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
EOSIN RAL 555 1 * 1 L
: RAL
Formaldéhyde 36% en solution aqueuse stabilisé, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
pH Papers, without color scale
: MACHEREY-NAGEL
MEDSERVE Lissamine Green Streifen steril Box mit 100 Stk 1 * 1 ST
: MARKET SOURCE PART PROCESS
Nitrite VHR L, 500 ml
: Lovibond
Ruthenium(III) chloride oxide, grade Technique, Sigma-Aldrich®
: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Phosphate Buffer, pH 6.6 at 25 °C
: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY