30 ML PL ISOTHIAZOLINONE 5 (150 TESTS) 1 * 65 mL
Référence WTIDPL30ISOZ5
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
30 ML PL ISOTHIAZOLINONE 5 (150 TESTS) 1 * 65 mL
Référence WTIDPL30ISOZ5
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Potassium hydroxyde 85.0-100.5%, en pastilles, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Ammoniaque 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acide trifluoroacétique ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde, en pastilles, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Ammonium formiate ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Papier indicateur de pH, bandelettes pH-Fix
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Kits de tests, nitrite, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sets de tests, tets de cellule DCO, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Kits de tests, azote (total), tubes, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acide formique ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Graisse pour joints, K.W.S.
Fournisseur: POLLATH
TAMPON PH 2 SELON NORME NF T 90-431 (a filtrer) 1 * 1 L
Fournisseur: PROLABO CMP
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sodium hypochlorite solution 5%, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Reagents for chlorine determination using Lovibond® MD photometers
Fournisseur: Lovibond
Bandelettes indicatrices de pH, ne déteignant pas, Dosatest
Fournisseur: VWR Chemicals
Bandelettes de test du peroxyde, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Supelco® TraceCERT® Organic Reference Standard, Thiabendazole
Fournisseur: Merck