30 ML PL DPD NEUTRALISING (250 TESTS) 1 * 30 mL
Référence WTIDPL30DPDNEUTR
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
30 ML PL DPD NEUTRALISING (250 TESTS) 1 * 30 mL
Référence WTIDPL30DPDNEUTR
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Ammoniaque 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Acide acétique 99% ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Décalcifiants Q Path®, DC3 à action rapide
Fournisseur: VWR Chemicals
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sets de tests, tets de cellule DCO, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes de test du sulfite, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Sodium hypochlorite (12% Cl₂) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Fixateurs et réactifs pour microscopie
Fournisseur: Merck
Bandelettes indicatrices de pH, ne déteignant pas, Dosatest
Fournisseur: VWR Chemicals
VWR®, Sachets de poudre pour la détermination du chlore, réactifs pour photomètres
Fournisseur: VWR Chemicals
Reagents for iron determination using Lovibond® MD Photometers
Fournisseur: Lovibond
Bromocresol green-methyl red solution indicateur mixte, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Acid red 52, grade Technique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Direct Red 23, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Acid Red 183 30% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Acide chlorhydrique, Solution test (TS)
Fournisseur: CPACHEM
Réactifs pour DR 2800, DR 3800 DR 3900, DR 5000 et DR 6000
Fournisseur: Hach