30ML PL DPD 3 C (250 TESTS) 1 * 30 mL
Catalog # WTIDPL30DPD3C
Supplier: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
NANOCOLOR® Tests photométriques en cuve ronde, Nitrate
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Ammoniaque ∼32%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Supplier: Merck
Kits de tests en tubes DCO
Supplier: Hach
Sodium hydroxyde 30% (p/p) en solution aqueuse, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Supplier: VWR Chemicals
Acide 1-octanesulfonique sel de sodium ≥98%, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Supplier: VWR Chemicals
ADF Solution Volumetrique pour analyse des aliments pour animaux (NF V18-122)
Supplier: VWR Chemicals
Bandelettes de test, peroxyde, QUANTOFIX®
Supplier: MACHEREY-NAGEL
Reagents for hydrazine determination using Lovibond® MD photometers
Supplier: Lovibond
METHYLENE BLUE RAL 555 AQUEOUS SOL. 2.5L 1 * 2,5 L
Supplier: RAL
Sulforhodamine 101 ~95 % (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Supplier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Test kits, photométrique, Nitrate, cuvettes test LCK
Supplier: Hach
Sodium hydroxyde ≥98.0% (par acidimétrie), en pastilles ACS, ISO pour analyses
Supplier: PanReac AppliChem
Sets de test, photométrique, DCO, tests en cuve LCK
Supplier: Hach