30ML PL DPD 1 A (125/250 TESTS) 1 * 30 mL
Référence WTIDPL30DPD1A
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Ammoniaque 25%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Ammoniaque 25%, EMSURE® ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Décalcifiants Q Path®, DC3 à action rapide
Fournisseur: VWR Chemicals
UltraClear® pour histologie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Bandelettes de test du chlore (libre), MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Triéthylamine ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Réactif de Schiff pour histologie, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Bandelettes de test du sulfite, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Chaux sodée, AnalaR NORMAPUR® pour analyses, avec indicateur
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hypochlorite (12% Cl₂) en solution aqueuse, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Kits de tests colorimétriques visuels, fer, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes test nitrate/nitrite, Dosatest
Fournisseur: VWR Chemicals
Bandelettes indicatrices de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
SODIUM HYDROXIDE SOLUTION 32 % W/W FOR N 1 * 5 L
Fournisseur: PanReac AppliChem
Test kits, photométrique, Fer, traces, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
Rouge de phénol solution indicateur de pH (pH 6,5 - 8,5)
Fournisseur: Hach