100 X 25 TUBETESTS COD LR (0 - 150 MG/L) 1 * 2.500 VIA
Référence WTIDCOD-79-LR-100
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
100 X 25 TUBETESTS COD LR (0 - 150 MG/L) 1 * 2.500 VIA
Référence WTIDCOD-79-LR-100
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Paraffine, Point de solidification: 54 - 56 °C, Q Path® pour la microscopie
Fournisseur: VWR Chemicals
Papiers indicateurs de pH, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Kits de tests colorimétriques visuels, chlore, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Réactif de Schiff pour histologie, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Kits de tests, surfactants tensio-actifs, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes de test du sulfite, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Bandelettes de test du nickel, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
UltraClear® pour histologie, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
VWR®, OCT Embedding matrix for frozen sections
Fournisseur: VWR Chemicals
Ammoniaque 28%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Formaline 10%, Q Path®, tamponné
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde ≥97.0%, en perles, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Test kits, photométrique, Zinc, traces, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
Test kits, photométrique, Ammoniac, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
Test kits, photometric, phosphate, LCK cuvette tests
Fournisseur: Hach
Nitrite VHR L, 500 ml
Fournisseur: Lovibond
Test kits, photométrique, Nitrate, cuvettes test LCK
Fournisseur: Hach
Sets de test, photométrique, DCO, tests en cuve LCK
Fournisseur: Hach