200 X 25 TUBETESTS COD HR (0-15000 MG/L) 1 * 5.000 VIA
Référence WTIDCOD-17-HR-200
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
200 X 25 TUBETESTS COD HR (0-15000 MG/L) 1 * 5.000 VIA
Référence WTIDCOD-17-HR-200
Fournisseur: WATER ID PRIMELAB
Frequently Bought Together
Bandelettes indicatrices de pH, ne déteignant pas, Dosatest
Fournisseur: VWR Chemicals
Sets de tests, COT, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Kits de tests colorimétriques visuels, ammonium, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Formaline 10%, Q Path®, tamponné
Fournisseur: VWR Chemicals
Sodium hydroxyde solution 10%, AnalaR NORMAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Kits de tests, nitrite, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Kits de tests, nitrate, Spectroquant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Ammoniaque 25%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Test kits, digital titration method
Fournisseur: Hach
Sodium hydroxyde, anhydre ≥98%, en pastilles, Qualité Réactif
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Cassettes tests pour l'urine
Fournisseur: SURESCREEN
VISOCOLOR® Test colorimétrique, Acide cyanurique
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
ACCUSPIN™ Centrifuge Tubes, Sterile, Polypropylene
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Standards, calibration for LCK cuvettes, Addista
Fournisseur: Hach
Test kits, photometric, AccuVac®
Fournisseur: Hach