Rayonnages
4 perforated shelves, on leveller legs, Acier inoxydable 304, 1500×400×1900 mm
N° de catalogue PALBSU-1540-4-P
Fournisseur: Palbam
Aller à
Product Details & Documents
Rayonnages de haute qualité pour salle propre avec pieds réglables en hauteur, pour mise à niveau, sur patins ou sur roulettes en nylon blanc de 130 mm (5").
- Options : étagères pleines ou perforées
- Étagères amovibles ou réglables en hauteur tous les 200 mm (8")
- 4 étagères par unité (étagères supplémentaires pouvant être commandées séparément)
Stainless steel 304, electropolished.
Documents
Palbam Class - Catalog 2018
Documentation produit
Spécifications
- Désignation:4 perforated shelves, on leveller legs
- Matière:Acier inoxydable 304
- Seq:22
- l×p×h:1500×400×1900 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..